Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAB2/MADER Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11299R-HRP
BOSSBS-11299R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11299R-HRP
Anti-NAB2/MADER Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Transcriptional control is in part regulated by interactions between DNA-bound transcription factors, such as Egr-1/NGFI-A, and coregulatory proteins, such as NAB (for NGFI-A-binding proteins). The evolutionarily conserved NAB proteins, NAB1 and NAB2 are corepressors of EGF-1/NGFI-A. Both NAB1 and NAB2 contain an amino terminal NAB conserved domain 1 (NCB1), which is required for binding NGFI-A, and a carboxy terminal NCD2 domain, which is responsible for the repressor function of NAB proteins. NAB2 is principally localized in the nucleus and may play a role in the downregulation of NGFI-A activity as well as in controlling fundamental processes such as cell division, differentiation and apoptosis. NAB2 localizes to chromosome 12q13.3-14.1, a region that is rearranged in several solid tumors, lipomas, and liposarcomas.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NAB2/MADER
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité