Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INSL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11301R-A555
BOSSBS-11301R-A555EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11301R-A555
Anti-INSL3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
This gene encodes a member of the insulin-like hormone superfamily. The encoded protein is mainly produced in gonadal tissues. Studies of the mouse counterpart suggest that this gene may be involved in the development of urogenital tract and female fertility. This protein may also act as a hormone to regulate growth and differentiation of gubernaculum, and thus mediating intra-abdominal testicular descent. Mutations in this gene may lead to cryptorchidism. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2012].

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: INSL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité