Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RFC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11304R-CY5
BOSSBS-11304R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11304R-CY5
Anti-RFC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The elongation of primed DNA templates by DNA polymerase delta and epsilon requires the action of the accessory proteins PCNA and activator 1. This subunit binds to the primer-template junction. Binds the PO-B transcription element as well as other GA rich DNA sequences. Could play a role in DNA transcription regulation as well as DNA replication and/or repair. Can bind single- or double-stranded DNA. Interacts with C-terminus of PCNA. 5' phosphate residue is required for binding of the N-terminal DNA-binding domain to duplex DNA, suggesting a role in recognition of non-primer template DNA structures during replication and/or repair.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RFC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité