Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCYT1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11306R-A750
BOSSBS-11306R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11306R-A750
Anti-PCYT1A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Increase in fetal surfactant synthesis and lung maturity is caused by the glucocorticoidal induction of enzymes required for phosphatidylcholine synthesis towards the end of gestation. The regulation of gestational age-dependent induction of phosphatidylcholine synthesis by glucocorticoids is still unclear. The rate-controlling enzyme in the phosphatidylcholine biosynthetic pathway is CTP-phosphocholine cytidylyltransferase A (CCT A). In cultured eukaryotic cells, this enzyme is essential for survival. The alpha isoform is located in the nucleus and is regulated by reversible phosphorylation and membrane association. There is significant identity between the alpha-helical membrane-binding domains of CCT A and soybean oleosin. Expressed CCT A has lipid-dependent cytidylyltransferase activity. The gene which encodes CCT A maps to human chromosome 3q.

Type: Primary
Antigen: PCYT1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/367
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité