Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTGIR Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11307R-FITC
BOSSBS-11307R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11307R-FITC
Anti-PTGIR Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Cyclooxygenases metabolize arachidonate to five primary prostanoids: PGE2, PGF2?, PGI2, TXA2 and PGD2. These lipid mediators interact with specific members of G protein-coupled prostanoid receptors, designated EP, FP, IP, TP and DP, respectively. The IP Receptor binds prostacyclin, PGI2, the main pro-stanoid synthesized by vascular tissues.Upon binding to the IP Receptor, prostacyclin activates adenylate cyclase primarily through the Gas protein. The gene encoding the human IP Receptor is located on chromosome 19. It is expressed as a glycosylated and phosphorylated protein, which is abundantly expressed in vascular tissues such as aorta, lung, atrium and ventricle, as well as in kidney, thymus, spleen and neurons.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTGIR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité