Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRD5A1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11308R-HRP
BOSSBS-11308R-HRPEA 858 EUR InStock
BOSSBS-11308R-HRP
Anti-SRD5A1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Steroid 5a-Reductase is an important enzyme in androgen physiology because it catalyzes the conversion of testosterone into the more potent 5a-dihydro-testosterone, which mediates androgen effects on target tissues. The enzyme exists as two isoforms: type 1, which is expressed mainly in the skin; and type 2, which is expressed mainly in the prostate. In cultured human skin cells, 5a-Reductase 1 shows heterogeneity of protein, and has different levels of transcriptional and translational expression. 5a-Reductase 1 is expressed in all portions of the hair follicle, whereas 5a-Reductase 2 is expressed only in mesenchymal portions. In addition, 5a-Reductase 1 is mainly expressed in human breast carcinoma and may play a role in the in situ production and actions of the potent androgen 5a-dihydrotestosterone, including inhibition of cancer cell proliferation in hormone-dependent human breast carcinoma. The 5a-Reductase-3a-hydroxysteroid dehydrogenase complex is present in the human brain, suggesting that the complex may be involved in the synthesis of neuroactive steroids or the catabolism of neurotoxic steroids.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: SRD5A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité