Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPATA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11309R-A555
BOSSBS-11309R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11309R-A555
Anti-SPATA4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The testis spermatocyte apoptosis-related gene 2 protein (TSARG2, also designated spermatogenesis associated-4 or SPATA4) is involved in spermatogenesis. TSARG2 is specifically expressed in spermatogonia and spermatocytes of the seminiferous tubules, and it localizes to the nucleus. The predicted molecular weight of TSARG2 ranges depending on the species. TSARG2 is significantly upregulated in cryptorchidism and therefore, is a testis-specific apoptosis candidate oncogene.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SPATA4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité