Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCTEL1/DYNLT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11310R-A680
BOSSBS-11310R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11310R-A680
Anti-TCTEL1/DYNLT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Dyneins are multisubunit, high molecular weight ATPases that interact with microtubules to generate force by converting the chemical energy of ATP into the mechanical energy of movement. Cytoplasmic or axonemal Dynein heavy, intermediate, light and light-intermediate chains are all components of minus end-directed motors; the complex transports cellular cargos towards the central region of the cell. Axonemal Dynein motors contain one to three non-identical heavy chains and cause a sliding of microtubules in the axonemes of cilia and flagella in a mechanism necessary for cilia to beat and propel the cell. Cytoplasmic Dynein is an approximately 12 subunit complex of two heavy chains, two intermediate chains to anchor Dynein to its cargo, four smaller intermediate chains and several light chains. It performs functions necessary for cell survival such as organelle transport and centrosome assembly. The carboxy terminus of Dynein is important for microtubule-dependent motility and is highly conserved, while the amino terminal regions are more variable. Tctex1 is a cytoplasmic dynein light chain found in a complex with Na⁺ CP type X(SCN10A). Tctex1, also designated CW-1 or TCTEL1 is expressed in heart, placenta, skeletal muscle, kidney, pancreas, spleen, prostate, testis, ovary, ileum and colon. Several proteins regulate Dynein activity, including dynactin, LIS1 and NudEL(NudE-like).

Type: Primary
Antigen: TCTEL1/DYNLT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 21-100/113
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité