Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TPOR Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11311R-FITC
BOSSBS-11311R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11311R-FITC
Anti-TPOR Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Thrombopoietin (TPO or THPO), also known as c-Mpl ligand (c-Mpl L), is a cytokine that plays a central role in megakaryopoiesis by influencing the development and maturation of megakaryocytes and platelet production from hematopoietic stem cells. TPO exerts its biological effects through the TPO receptor, c-Mpl. c-Mpl is a member of the cytokine receptor superfamily. Expression of c-Mpl is restricted to hematopoietic tissues and cells, such as bone marrow, spleen, fetal liver and CD34+ cells. Stimulation of c-Mpl with TPO results in the activation of the Janus tyrosine kinase family members, Tyk 2 and JAK2, which in turn phosphorylate Stat5 and Stat3, causing their nuclear translocation and the transcription of Stat responsive genes. Muta-tions in c-Mpl have been implicated as the cause of certain human disorders, including congenital amegakaryocytic thrombocytopenia (CAMT) and thrombocytopenia with absent radii (TAR) syndrome.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TPOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité