Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SERPINI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11317R-CY7
BOSSBS-11317R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11317R-CY7
Anti-SERPINI1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Serine protease inhibitor that inhibits plasminogen activators and plasmin but not thrombin. May be involved in the formation or reorganization of synaptic connections as well as for synaptic plasticity in the adult nervous system. May protect neurons from cell damage by tissue-type plasminogen activator.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Neuroserpin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité