Anti-HB9/HLXB9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-11320R-A750
BOSSBS-11320R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-11320R-A750
Anti-HB9/HLXB9 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Putative transcription factor involved in pancreas development and function.
Type: Primary
Antigen: HB9/HLXB9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 231-330/401
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité