Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Islet 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11321R-A680
BOSSBS-11321R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11321R-A680
Anti-Islet 2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Islet-2 (insulin gene enhancer protein ISL-2) is a 359 amino acid protein encoded by the human gene ISL2. Islet-2 is a nuclear protein that contains two N-terminal LIM domains, followed by a homeodomain and a serine/glutamine/threonine-rich C-terminus. Islet-2 is a transcriptional factor that defines subclasses of motor neurons that segregate into columns in the spinal cord and select distinct axon pathways. Islet-1 and Islet-2 are initially ex-pressed by all postmitotic spinal motor neurons prior to diversification of somatic and visceral neuronal fates. Somatic, but not visceral, motor neurons maintain Islet-2 expression at later embryonic stages. An early phase of Islet-2 expression by prospective visceral motor neurons of the sympathetic preganglionic motor column is critical for the emergence of complete visceral motor neuron character. Mutations that reduce or eliminate both Islet-1 and Islet-2 activity will result in pronounced defects in visceral motor neuron generation and eroded somatic motor neuron character.

Type: Primary
Antigen: Islet 2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 201-300/359
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité