Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TMEM259 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11322R-A488
BOSSBS-11322R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11322R-A488
Anti-TMEM259 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
The gene encoding human Membralin, C19orf6, localizes to chromosome 19p13.3. It contains 11 exons, which encode at least two splice variants in human cancer. Membralin is a multi-pass membrane protein and exists either as a long or short form. The long form of Membralin comprises all 11 exons, while the short form contains all exons except exon 10. Expression of different Membralin isoforms depends on tissue type. The long form is expressed in ovarian and colorectal carcinomas, whereas the short form is expressed in breast or pancreatic carcinomas. Because Membralin expression in ovarian carcinomas is highest in serous carcinomas as compared to surface epithelium carcinomas, expression of Membralin may be useful as a novel tumor-associated marker in ovarian serous carcinomas.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TMEM259
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité