Anti-Neuroglycan C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-11323R-A750
BOSSBS-11323R-A750EA 855 EUR InStock
BOSSBS-11323R-A750
Anti-Neuroglycan C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May function as a growth and differentiation factor involved in neuritogenesis. May induce ERBB3 activation.
Type: Primary
Antigen: Neuroglycan C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 351-450/566
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité