Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Neuroglycan C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11323R-FITC
BOSSBS-11323R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11323R-FITC
Anti-Neuroglycan C Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Neuroglycan C is a brain-specific chondroitin sulfate proteoglycan (CSPG) implicated in the proliferation of neural stem and progenitor cells. Neuro-glycan C is a single-pass membrane protein that can manifest as a part-time proteoglycan depending on the tissue expressing it. In its proteoglycan form, Neuroglycan C exhibits chondroitin sulfate glycans and functions as a receptor for midkine, a growth factor that binds heparin, to affect cytoskeletal changes. By means of ectodomain shedding, the ectodomain of Neuroglycan C is able to enhance neurite outgrowth from neurons. Neurite growth stimulation is affected by both an EGF-like and an acidic amino acid domain found on the shed ectodomain. Both domains instigate neurite growth, however, these domains exhibit differing functionality as to number of neurites produced and neuron types stimulated.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Neuroglycan C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité