Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NOVA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11324R-CY3
BOSSBS-11324R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11324R-CY3
Anti-NOVA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Nova-1 and Nova-2 are members of a superfamily of protein regulators of RNA metabolism in neurons. Both are nuclear RNA binding proteins with K homology motifs, conserved protein sequences which bind to RNA (1,2). Nova proteins, normally sequestered in the central nervous system, are expressed by systemic tumors in patients with the autoimmune disorder paraneoplastic opsoclonus-myoclonus ataxia (POMA) (3,4). Nova-1 is expressed in the hindbrain and ventral spinal cord and Nova-2 is expressed in the neocortex and hippocampus (4). Nova-1 is necessary for regulating neuron-specific alternative splicing of the glycine receptor Alpha2 pre-mRNA (5).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: NOVA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité