Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PTPZ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11327R-A647
BOSSBS-11327R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11327R-A647
Anti-PTPZ Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Protein tyrosine phosphatase that negatively regulates oligodendrocyte precursor proliferation in the embryonic spinal cord. Required for normal differentiation of the precursor cells into mature, fully myelinating oligodendrocytes. May play a role in protecting oligondendrocytes against apoptosis. May play a role in the establishment of contextual memory, probably via the dephosphorylation of proteins that are part of important signaling cascades (By similarity).

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PTP zeta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité