Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BEGAIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11335R-A350
BOSSBS-11335R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11335R-A350
Anti-BEGAIN Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
BEGAIN is a 593 amino acid protein that localizes to cytoplasm and membrane. BEGAIN interacts with PSD-95 and SAPAP1 and forms a ternary complex and may sustain the structure of the postsynaptic density (PSD). BEGAIN is a novel PSD component associated with the core complex of PSD-95 and SAPAP. Because BEGAIN and SAPAP interact with the same region of PSD-95, BEGAIN and SAPAP may compete for the binding to PSD-95 and cannot interact with PSD-95 simultaneously. The C-terminal region of BEGAIN is involved in the interaction with PSD-95 whereas the N-terminal region has a coiled-coil structure that may interact with other molecules. BEGAIN is specifically expressed in brain and enriched in the PSD fraction. BEGAIN is also expressed in neurons and enriched at synaptic junctions, and is likely involved in the organization of synaptic junction components.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: BEGAIN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité