Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CLSTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11339R-A750
BOSSBS-11339R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11339R-A750
Anti-CLSTN2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Members of the calsyntenin protein family are localised to the post-synaptic membrane of exicitatory central nervous system (CNS) synapses. Calsyntenin-2, also known as Alcadein-gamma, is a 955 amino acid protein that localizes to the endoplasmic reticulum, golgi apparatus and plasma membranes. Containing 2 cadherin-like repeats in its N-terminal extracellular region, calsyntenin-2 binds synaptic calcium with its cytoplasmic domain, suggesting a role in the modulation of calcium-mediated postsynaptic signals. Under normal physiological conditions, calsyntenin-2 is protoeolytically processed in an event in which the primary zeta-cleavage generates a short C-terminal transmembrane fragment and a long extracellular N-terminal domain.

Type: Primary
Antigen: CLSTN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 261-360/955
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité