Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CPEB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11340R-CY7
BOSSBS-11340R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11340R-CY7
Anti-CPEB3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The regulated translation of messenger RNA is essential for cell-cycle progression, establishment of the body plan during early development and modulation of key activities in the central nervous system. Cytoplasmic polyadenylation, one mechanism of controlling translation, is driven by cytoplasmic polyadenylation element binding proteins, called CPEBs. CPEB3 (cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3) is a 698 amino acid protein that contains two RNA recognition motif (RRM) domains and, like other CPEB proteins, may play a role in the maturation of the central nervous system. CPEB3 exists as multiple alternatively spliced isoforms that are encoded by a gene which maps to human chromosome 10, which houses over 1,200 genes and comprises nearly 4.5% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CPEB3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité