Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CPLX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11341R-A555
BOSSBS-11341R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11341R-A555
Anti-CPLX1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Complexin 1 and Complexin 2, also designated Synaphin 1 and Synaphin 2, contain an a-helical middle domain of approximately 58 amino acids. Complexin 1 and Complexin 2 are expressed in presynaptic terminals of inhibitory and excitatory hippocampal neurons, respectively, and in cytoplasmic pools during early stages of development. Complexins promote SNARE (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptors) precomplex formation by binding to synaxin with its a-helical domain. Complexins are important regulators of transmitter release at a late step in calcium dependent neurotransmitter release or immediately after the calcium-triggering step of fast synchronous transmitter release and preceding vesicle fusion. Neurons lacking complexins show reduced transmitter release efficiency due to decreased calcium sensitivity of the synaptic secretion process. Complexin 2 may play a role in LTP (long term potentiation) following tetanic stimulation. A progressive loss of Complexin 2 occurs in the brains of mice carrying the Huntington disease mutation, an autosomal dominant neurodegenerative disorder. Changes in the neurotransmitter release might contribute to the motor, emotional and cognitive dysfunctions seen in these mice.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CPLX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité