Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ERC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11345R-A488
BOSSBS-11345R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11345R-A488
Anti-ERC2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
ERCs (ERC1 and ERC2) also referred to as ELKS and CAST are related proteins which share an identical C-terminal sequence. They interact with the conserved RIM PDZ domain via an unusual PDZ binding motif. ERC2/CAST 1 is only expressed as a single RIM binding variant. All ERCs have been shown to interact with Rab6, a protein involved in membrane trafficking at the Golgi complex. The function of these proteins has not been determined yet. They may link Rab6 mediated non-neuronal membrane traffic at the Golgi complex to neuronal membrane traffic at the active zone executed via RIMs.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: ERC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité