Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-EGFLAM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11346R-CY3
BOSSBS-11346R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11346R-CY3
Anti-EGFLAM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
EGFLAM is a 1,017 amino acid secreted protein containing three EGF-like domains, two fibronectin type-III domains, and three laminin G-like domains. Colocalizing with bassoon, CtBP and dystroglycan in photoreceptor synaptic terminals, EGFLAM is involved in retinal photoreceptor ribbon synapse formation. EGFLAM may also promote matrix assembly and cell adhesion. Existing as five alternatively spliced isoforms, the gene encoding EGFLAM maps to human chromosome 5p13.2. Chromosome 5 makes up approximately 6% of the human genome and contains 181 million base pairs, which encode 1,000 genes. Cockayne syndrome, Treacher Collins syndrome, acute myelogenous leukemias and myelodysplastic syndrome are associated with genes present on chromosome 5.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EGFLAM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité