Anti-EGFLAM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-11346R-CY7
BOSSBS-11346R-CY7EA 900 EUR InStock
BOSSBS-11346R-CY7
Anti-EGFLAM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
EGFLAM is a 1,017 amino acid secreted protein containing three EGF-like domains, two fibronectin type-III domains, and three laminin G-like domains. Colocalizing with bassoon, CtBP and dystroglycan in photoreceptor synaptic terminals, EGFLAM is involved in retinal photoreceptor ribbon synapse formation. EGFLAM may also promote matrix assembly and cell adhesion. Existing as five alternatively spliced isoforms, the gene encoding EGFLAM maps to human chromosome 5p13.2. Chromosome 5 makes up approximately 6% of the human genome and contains 181 million base pairs, which encode 1,000 genes.More Product Information
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
100 µl BOSSBS-11346R-CY7
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité