Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11348R-CY3
BOSSBS-11348R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11348R-CY3
Anti-HPCA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Hippocalcin is a neuron-specific calcium-binding protein found primarily in the plasma membrane of brain and retinal tissue, with increased expression observed in hippocampal pyramidal cells. Through its calcium-dependent signal regulation, hippocalcin can both inhibit rhodopsin kinase and increase phospholipase D2 expression. In order to regulate kinase and phospholipase activity, hippocalcin must bind to the plasma membrane where it can then bind two calcium ions for use in signal regulation. The hippocalcin protein is highly conserved in mouse, rat and human tissue and has a suggested role in neural plasticity and associative memory by contributing to the survival of neurons during aging. The loss of hippocalcin expression is thought to contribute to age-related impairment of post-synaptic functions related to neuronal degradation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HPCA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité