Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAGI1/IRSP58 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11352R-A647
BOSSBS-11352R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11352R-A647
Anti-MAGI1/IRSP58 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) proteins are concentrated at the membrane-cytoskeletal interface where they facilitate the assembly of multiprotein complexes on the inner surface of the plasma membrane. Three protein-protein interaction modules characteristically define MAGUK related proteins: the PDZ domain, the SH3 domain and the guanylate kinase (GuK) domain. The closely related MAGUK proteins, MAGI-1, MAGI-2 and MAGI-3 (membrane associated guanylate kinase inverted-1 and 2), likewise contain the GuK domain and five PDZ domains; however, the SH3 domain is replaced with a WW domain. The transcripts of MAGI-1 are alternatively spliced to produce three distinct proteins having unique C-terminals. Two variants, MAGI-1a and MAGI-1b, are associated with the membrane and cytosolic fractions and are primarily expressed in the brain. The third isoform, MAGI-1c, encodes for a nuclear localization signal that localizes MAGI-1c to the nucleus, and it is primarily expressed in the liver and kidney. MAGI-2 and MAGI-3 are localized to the plasma membrane, and they contribute to protein scaffolding by associating with the protein phosphatase PTEN.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAGI1/IRSP58
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité