Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIC8A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11355R-A350
BOSSBS-11355R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11355R-A350
Anti-RIC8A Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The Ras superfamily of GTPases can be subdivided into the Ras, Rho/Rac, Sar, Rab, Arf, Rap and Ran subfamilies, all of which control multiple aspects of cell function, including cytoskeletal rearrangement, nuclear signaling and cell growth. The Ras superfamily of GTPases function as regulated switches that toggle between a biologically active GTP-bound and an inactive GDP-bound form. This activation is catalyzed by guanine nucleotide exchange factors (GEFs). RIC-8A (resistance to inhibitors of cholinesterase 8 homolog A), also known as RIC8 or Synembryn-A, is a 530 amino acid cytoplasmic protein that can activate several G-alpha proteins, including G?i-1, G?q and G?o. Functioning as a guanine nucleotide exchange factor, RIC-8A binds to GDP-associated substrates and exchanges bound GDP for free GTP. Via its ability to stimulate protein function, RIC-8A plays a role in regulating mitotic movement and may be involved in receptor-mediated ERK activation. RIC-8A is expressed as three isoforms due to alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RIC8A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité