Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIMS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11359R-CY3
BOSSBS-11359R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11359R-CY3
Anti-RIMS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Rab 3, a neural/neuroendocrine-specific member of the Rab family, is involved in Ca2+-regulated exocytosis and functions in an inhibitory capacity, controlling the recruitment and pooling of secretory vesicles at the plasma membrane. The Rim (Rab 3 interacting molecule) family of proteins (Rim1, Rim2, Rim3 and Rim4) are multidomain adaptors that regulate Rab 3 activity and sub-sequent neurotransmitter release. Rim3, also known as RIMS3 (regulating synaptic membrane exocytosis 3) or NIM3, is a 308 amino acid member of the Rim family. Localized to the synapse and to cell junctions, Rim3 contains one C2 domain and is thought to play an important role in the regulation of synaptic membrane exocytosis. Rim3, a protein that may be phosphorylated upon DNA damage, is expressed throughout the body with highest levels present in brain tissue.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RIMS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité