Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-1135R-A647
BOSSBS-1135R-A647EA 858 EUR InStock
BOSSBS-1135R-A647
Anti-SRC Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
c-Src tyrosine kinase plays a critical role in signal transduction downstream of growth factor receptors, integrins and G protein-coupled receptors. We used stable isotope labeling with amino acids in cell culture (SILAC) approach to identify additional substrates of c-Src tyrosine kinase in human embryonic kidney 293T cells. We have identified 10 known substrates and interactors of c-Src and Src family kinases along with 26 novel substrates. We have experimentally validated 4 of the novel proteins (NICE-4, RNA binding motif 10, FUSE-binding protein 1 and TRK-fused gene) as direct substrates of c-Src using in vitro kinase assays and cotransfection experiments. Significantly, using a c-Src specific inhibitor, we were also able to implicate 3 novel substrates (RNA binding motif 10, EWS1 and Bcl-2 associated transcription factor) in PDGF signaling. Finally, to identify the exact tyrosine residues that are phosphorylated by c-Src on the novel c-Src substrates, we designed custom peptide microarrays containing all possible tyrosine-containing peptides (312 unique peptides) and their mutant counterparts containing a Tyr -->Phe substitution from 14 of the identified substrates. Using this platform, we identified 34 peptides that are phosphorylated by c-Src. We have demonstrated that SILAC-based quantitative proteomics approach is suitable for identification of substrates of nonreceptor tyrosine kinases and can be coupled with peptide microarrays for high-throughput identification of substrate phosphopeptides.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SRC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité