Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIMS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11360R-A647
BOSSBS-11360R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11360R-A647
Anti-RIMS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Rim4 (Rab 3 interacting molecule 4), also known as Rim4 or regulating synaptic membrane exocytosis protein 4, is a 269 amino acid protein that localizes to the cell junction and regulates synaptic membrane exocytosis.Rab 3, a neural/neuroendocrine-specific member of the Rab family, is involved in Ca2+-regulated exocytosis. Rab 3 functions in an inhibitory capacity by controlling the recruitment of secretory vesicles into a releasable pool at the plasma membrane. Rim (Rab 3 interacting molecule), a putative effector protein for Rab 3 proteins, is thought to regulate neutrotransmitter release through its interaction with Rab 3 and other synaptic proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RIMS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité