Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNAP29 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11363R-CY3
BOSSBS-11363R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11363R-CY3
Anti-SNAP29 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
SNAP 29 is a 258 amino acid protein that localizes to the membrane and the cytoplasm, as well as to the cell junction, and contains one t-SNARE coiled-coil homology domain. Expressed in liver, heart, brain, kidney, placenta, lung, spleen, pancreas and skeletal muscle, SNAP 29 binds tightly to Syntaxins and, via this binding, is involved in membrane trafficking events. Defects in the gene encoding SNAP 29 are the cause of CEDNIK syndrome, a neurocutaneous syndrome that is associated with cerebral dysgenesis, neuropathy, ichthyosis and palmoplantar keratoderma. The gene encoding SNAP 29 maps to human chromosome 22, which houses over 500 genes and is the second smallest human chromosome. Mutations in several of the genes that map to chromosome 22 are involved in the development of Phelan-McDermid syndrome, Neurofibromatosis type 2, autism and schizophrenia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SNAP29
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité