Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SV2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-11365R-A350
BOSSBS-11365R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11365R-A350
Anti-SV2B Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
In all vertebrates, SV2 proteins are abundant, hydrophobic, membrane glycoproteins that are expressed as two major isoforms, SV2A and SV2B, and one minor isoform, SV2C. SV2 proteins are differentially expressed in the brain and are present on all synaptic vesicles, independent of transmitter type. SV2A is abundantly expressed in the subcortex, specifically in the synaptic vesicles of all presynaptic nerve terminals, and also in most neuroendocrine secretory granules. SV2B displays a more restricted pattern of expression in that it is only present on a small subset of synapses in the hippocampus and cortex. SV2A and SV2B are funtionally redundant and are required for maintaining normal brain function in vertebrates. SV2A and SV2B mediate synaptic transmission by regulating cytoplasmic Ca2+ levels in the nerve terminal during repetitive stimulation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SV2B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité