Anti-SYNPR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Fournisseur: Bioss
BS-11367R-A488
BOSSBS-11367R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-11367R-A488
Anti-SYNPR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Intrinsic membrane protein of small synaptic vesicles. Probable vesicular channel protein (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SYNPR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité