Anti-SYT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-1136R-CY7
BOSSBS-1136R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-1136R-CY7
Anti-SYT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Synaptotagmins, like SYT2, are integral membrane proteins of synaptic vesicles thought to serve as Ca(2+) sensors in the process of vesicular trafficking and exocytosis (Hilbush and Morgan, 1994 [PubMed 8058779]).[supplied by OMIM]
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: SYT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité