Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYN3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11371R
BOSSBS-11371REA 691 EUR InStock
BOSSBS-11371R
Anti-SYN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synapsins are synaptic vesicle-associated phosphoproteins that regulate synaptic vesicle exocytosis and may be involved in synaptogenesis. Evidence suggests that Synapsin I, Synapsin II and Synapsin IIIa are ATP-binding proteins that are regulated by Ca2+ and calmodulin binding. Ca2+ has been shown to stimulate ATP binding to Synapsin I, to have no effect on Synapsin II and to inhibit Synapsin III. Synapsin I and Synapsin II both undergo alternative splicing to produce two forms of each protein, Synapsin la and lb and Synapsin IIa and IIb, respectively. Synapsin III gives rise to at least three isoforms: Synapsin IIIa, IIIb and IIIc. Synapsin III plays unique roles both in early axon outgrowth and in the regulation of synaptic vesicle trafficking. In cultured mouse hippocampal neurons, synapsin III is expressed early during development, with levels peaking seven days after plating and declining thereafter. Synapsin III is highly concentrated in growth cones.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SYN3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité