Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Synaptogyrin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-11372R-A680
BOSSBS-11372R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11372R-A680
Anti-Synaptogyrin 1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
The synaptogyrin family of proteins are integral membrane proteins containing four transmembrane regions. Synaptogyrins are tyrosine-phosphorylated proteins with two neuronal isoforms (Synaptogyrin-1 and -3) and one ubiquitous isoform (Synaptogyrin-2). Synaptophysin and synaptogyrin represent the major constituents of synaptic vesicles. Synaptogyrin-1 is associated with presynaptic vesicles in neuronal cells. Synaptogyrin-2, also known as cellugyrin, has a tyrosine phosphorylated C-terminal cytoplasmic tail and is involved in the regulation of membrane traffic in non-neuronal cells. Synaptogyrin-3 is expressed mainly in brain and placenta. Synaptogyrin-4 is a 234 amino acid protein encoded by the SYNGR4 gene.

Type: Primary
Antigen: Synaptogyrin 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/580
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité