Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYNJ2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11377R-A555
BOSSBS-11377R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11377R-A555
Anti-SYNJ2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
The inositol polyphosphate 5-phosphatases selectively remove the phosphate from the 5-position of various phosphatidylinositols, which generate second messengers in response to extracellular signals. Synaptojanins are characterized by an N-terminal SAC1-like sequence, a central 5-phosphate domain, and a unique C-terminal sequence and have been shown to use phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate as a substrate. Synaptojanins exist as two isoforms, synaptojanin 1 and 2, which differ in the C-terminal domain, and each isoform has multiple variants produced by alternative splicing. Synaptojanin 1 is expressed as two major forms: the shorter is found in brain while the longer is expressed in peripheral tissues. Eight splice variants of synaptojanin 2 have been detected, including a brain specific isoform. Synaptojanins are thought to participate in the endocytosis of synaptic vesicles and the regulation of the actin cytoskeleton.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SYNJ2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité