Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-STX12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11378R-HRP
BOSSBS-11378R-HRPEA 876 EUR InStock
BOSSBS-11378R-HRP
Anti-STX12 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Syntaxin 13 is an integral membrane protein that belongs to the t-SNARE family, a group of proteins involved in protein transport. Confocal immunofluoresence and electron microscopy studies have shown that syntaxin 13 is primarily localized to tubular early and recycling endosomes, where it colocalizes with transferrin receptor, and it is also localized in endosomal vacuoles. Syntaxin 13 has been found to be expressed in all tissues, with higher levels of the protein found in brain, lung, spleen, thymus and testes. Immunoprecipitation studies show that syntaxin 13 complexes with beta-SNAP, VAMP2/3, and SNAP25. The binding of this complex to alpha-SNAP and NSF is terminated in the presence of ATP. These results suggest that syntaxin 13 is a SNARE protein which mediates the recycling protein flow through tubulo vesicular recycling endosomes.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: STX12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité