Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GGACT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11381R-A647
BOSSBS-11381R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11381R-A647
Anti-GGACT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Contributes to degradation of proteins cross-linked by transglutaminases. Degrades the cross-link between a lysine and a glutamic acid residue from two proteins that have been cross-linked by transglutaminases. Catalyzes the formation of 5-oxoproline from L-gamma-glutamyl-L-epsilon-lysine. Inactive with L-gamma-glutamyl-alpha-amino acid substrates such as L-gamma-glutamyl-L-alpha-cysteine and L-gamma-glutamyl-L-alpha-alanine.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: A2LD1/GGACT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité