Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AACS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-11383R-CY7
BOSSBS-11383R-CY7EA 858 EUR InStock
BOSSBS-11383R-CY7
Anti-AACS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
ACSF1 is a 672 amino acid protein belonging to the ATP-dependent AMP-binding enzyme family. Encoded by a gene that maps to human chromosome 12q24.31, ACSF1 is highly expressed in kidney, heart and brain, and shows similar neural expression as HMGCR (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase). Existing as three alternatively spliced isoforms, ACSF1 participates in ATP binding, ligase activity, acetoacetate-CoA ligase activity and nucleotide binding. The ACSF1 promoter is a known PPAR?target gene, with the nuclear receptor recruited to the ACSF1 promoter by direct interaction with stimulating protein-1 (Sp1). ACSF1 activates acetoacetate and is highly regulated by modulators that affect HMGCR and cholesterol biosynthesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AACS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité