Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AADACL4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11387R-HRP
BOSSBS-11387R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11387R-HRP
Anti-AADACL4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
AADACL4 is a 407 amino acid single-pass type II membrane protein belonging to the 'GDXG' lipolytic enzyme family. Integral to the cell membrane, AADACL4 participates in carboxylesterase and hydrolase activities and is encoded by a gene that maps to human chromosome 1p36.22. Chromosome 1, the largest human chromosome, makes up 8% of the human genome and contains about 260 million base pairs, which encode 3,000 genes. Chromosome 1 houses a large number of disease-associated genes, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson’s disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome. Aberrations in chromosome 1 are found in a variety of cancers, including head and neck cancer, malignant melanoma and multiple myeloma.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: AADACL4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité