Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-AAMP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11388R-CY3
BOSSBS-11388R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11388R-CY3
Anti-AAMP Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
AAMP is a 434 amino acid immunoglobulin-like protein that contains 8 WD repeats. Expressed in endothelial cells, cytotrophoblasts and blood vessels, AAMP is thought to have a heparin-sensitive role in cell adhesion and cell migration. AAMP is strongly expressed in poorly differentiated colon adenocarcinoma cells, suggesting a role for AAMP in tumor progression.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AAMP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité