Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AASDHPPT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11390R-A555
BOSSBS-11390R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11390R-A555
Anti-AASDHPPT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
AASDHPPT (aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase-phosphopantetheinyl transferase), also known as LYS2, LYS5 or CGI-80, is a 309 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and belongs to the P-Pant transferase superfamily. Expressed in testis, liver, kidney, heart, brain, placenta and skeletal muscle, AASDHPPT exists as a monomer that functions to catalyze the phosphopantetheine-dependent post-translational modification of target proteins, effectively transferring a 4'-phosphopantetheine moiety from coenzyme A (CoA) to a serine residue of an acceptor protein. AASDHPPT is subject to DNA damage-dependent phosphorylation, probably by ATM or ATR. The gene encoding AASDHPPT maps to human chromosome 11, which houses over 1,400 genes and comprises nearly 4% of the human genome.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AASDHPPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité