Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AASS Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11391R
BOSSBS-11391REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11391R
Anti-AASS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Alpha-aminoadipic semialdehyde synthase (AASS), also designated lysine ketoglutarate reductase (LKR) or saccharopine dehydrogenase (SDH), is a 926 amino acid protein that exists as a homodimer in the mitochondria. AASS acts as a bifunctional enzyme containing the lysine alpha-ketoglutarate reductase (LKR) and saccharopine dehydrogenase activities that catalyzes the first two steps in lysine degradation. It is widely expressed with highest expression in liver and transcription of the AASS gene is induced upon starvation. Mutations in the gene encoding AASS result in various forms familial hyperlysinemias (FH), autosomal recessive disorders characterized by hyperlysinemia, lysinuria, and variable saccharopinuria. However, no adverse mental or physical effects have been found in patients with hyperlysinemia.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: AASS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité