Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAMP8/Endobrevin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11395R-A750
BOSSBS-11395R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11395R-A750
Anti-VAMP8/Endobrevin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Syntaxins were originally thought to be docking proteins, but have more recently been categorized as anchoring proteins that anchor themselves to the cytoplasmic surfaces of cellular membranes. Syntaxins bind to various proteins involved in exocytosis, including VAMPs (vesicle-associated membrane proteins), NSF (N-ethylmaleimide-sensitive factor), SNAPs (soluble NSF attachment proteins) and Synaptotagmin. Endobrevin, also designated VAMP-8 or ED, is a 100 amino acid single-pass type IV membrane protein that belongs to the synaptobrevin family. Similar in sequence to the synaptobrevins, endobrevin is abundantly expressed in kidney, moderately expressed in heart and spleen, and slightly expressed in brain, thymus and liver. Endobrevin interacts specifically with the SNAPs, most likely through an endobrevin-containing SNARE complex.

Type: Primary
Antigen: VAMP8/Endobrevin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 32-80/100
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité