Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EXOC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-11396R-CY5
BOSSBS-11396R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11396R-CY5
Anti-EXOC3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a component of the exocyst complex, a multiple protein complex essential for targeting exocytic vesicles to specific docking sites on the plasma membrane. Though best characterized in yeast, the component proteins and functions of exocyst complex have been demonstrated to be highly conserved in higher eukaryotes. At least eight components of the exocyst complex, including this protein, are found to interact with the actin cytoskeletal remodeling and vesicle transport machinery. The complex is also essential for the biogenesis of epithelial cell surface polarity.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: EXOC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité