Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Synaptotagmin 12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11398R-A750
BOSSBS-11398R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11398R-A750
Anti-Synaptotagmin 12 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
This gene is a member of the synaptotagmin gene family and encodes a protein similar to other family members that mediate calcium-dependent regulation of membrane trafficking in synaptic transmission. Studies of the orthologous gene in rat have shown that the encoded protein selectively modulates spontaneous synaptic-vesicle exocytosis and may also be involved in regulating calcium independent secretion in nonneuronal cells. Alternative splicing results in multiple transcript variants. The gene has previously been referred to as synaptotagmin XI but has been renamed synaptotagmin XII to be standard with mouse and rat official nomenclature.

Type: Primary
Antigen: Synaptotagmin 12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 301-350/421
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité