Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYT11 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-11399R-FITC
BOSSBS-11399R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11399R-FITC
Anti-SYT11 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Synaptotagmins are a large family of synaptic vesicle type III integral membrane proteins that function as regulators of both exocytosis and endocytosis and are involved in neurotransmitter secretion from small secretory vesicles. Synaptotagmin XI, also known as SYT11 (Synaptotagmin-11), is a 431 amino acid protein that localizes to the membrane and is expressed ubiquitously with highest expression in brain and lung. Like other Synaptotagmin proteins, Synaptotagmin XI is involved in the calcium-dependent exocytosis of secretory vesicles and is thought to act as a calcium sensor during vesicular trafficking. Synaptotagmin XI contains two C2 domains through which it can bind either three calcium ions or the zinc-finger protein Parkin (a juvenile Parkinson’s disease gene product), the latter of which causes the polyubiquitination and subsequent degradation of Synaptotagmin XI by the proteasome complex. Defects in the gene encoding Synaptotagmin XI are implicated in a number of neurological disorders, including schizophrenia and Parkinson’s disease.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SYT11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité