Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TOX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11402R
BOSSBS-11402REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11402R
Anti-TOX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GCX-1 is a 488 amino acid transcription activator that is restricted to expression in the hypothalamus, pituitary, ovary, testis and uterus.Human reproduction is controlled by the hypothalamic-pituitary gonadal axis (HPGA) that is laid down early in fetal development. This expression pattern in the HPGA suggests that this nuclear protein is likely related to specific events in reproduction, particularly in the female. GCX-1 contains a HMG-box domain, which is commonly found in proteins that function as intercellular regulators and transcriptional co-regulators, and are found to be involved in important events such as sex determination and in the regulation of T cell differentiation. There are two isoforms of GCX-1 which are produced as a result of alternative splicing events.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: TOX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité