Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSD17B8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11407R-A647
BOSSBS-11407R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11407R-A647
Anti-HSD17B8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
17beta-HSD8 belongs to the 17beta-HSD family of proteins that regulate the availability of steroids within a tissue. 17beta-HSD8 converts active steroids to their inactive form through its oxidative activity. It is a key player in the inactivation of Estradiol and Testosterone. 17beta-HSD8 is predominantly expressed in placenta, endometrium and prostate but can also be found in liver, and pancreas, with lowest levels found in testis, ovary and kidney. It has been proposed that a reduction in the levels of 17beta-HSD8 may lead to abnormal elevations in the local level of sex steroids, which can lead to recessive renal cystic disease. It has also been suggested that low levels of 17beta-HSD proteins may result in an underdeveloped urogenital system.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: HSD17B8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité